Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
150781000
150785000
150780025
ACRO150781000EA
31.4
EUR
ACRO150781000
ACRO150785000
ACRO150780025
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Siedepunkt: 172 °C (17hPa) Schmelzpunkt: 89…92 °C Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007892 CAS-Nummer: 94-09-7 EINECS: 202-303-5 Merck Index: 13,01087 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 92 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |