Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
A12754.0B A12754.0I A12754.30
A12754.0BEA 150 EUR
A12754.0B A12754.0I A12754.30
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat) 98%
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Purity: 98% CAS No.: 94-09-7 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 310° Beilstein Reference: 638434 Merck Reference: 14,1086 MDL No.: MFCD00007892
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 310 °C
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 14,1086