Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), weißes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
0215796790 0215796780
ICNA0215796790EA 569 EUR
ICNA0215796790 ICNA0215796780
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), weißes kristallines Pulver
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 88…93 °C
Flammpunkt: 112
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087