Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

112909-100G 112909-500G 112909-5G
SIAL112909-100GEA 36.8 EUR
SIAL112909-100G SIAL112909-500G SIAL112909-5G
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR