Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäureethylester, Äthoform
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E1501-100G E1501-500G
SIALE1501-100GEA 51.2 EUR
SIALE1501-100G SIALE1501-500G
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat), Sigma-Aldrich®
Benzocain (Ethyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 311
Schmelzpunkt: 89…90 °C
Flammpunkt: 112
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007892
CAS-Nummer: 94-09-7
EINECS: 202-303-5
Merck Index: 13,01087