Methyl-4-aminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminobenzoesäuremethylester
235280250 235281000
ACRO235280250EA 57.2 EUR
ACRO235280250 ACRO235281000
Methyl-4-aminobenzoat 98%
Methyl-4-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007891
CAS-Nummer: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %