Methyl-4-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Aminobenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
274186-100G 274186-25G 274186-5G
SIAL274186-100GEA 160 EUR
SIAL274186-100G SIAL274186-25G SIAL274186-5G
Methyl-4-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…107 °C
Dichte: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007891
CAS-Nummer: 619-45-4
EINECS: 210-598-7