Methyl-N-methylanthranilat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methylanthranilsäuremethylester, Dimethylanthranilat, 2-(Methylamino)benzoesäuremethylester, N-Methylanthranilic acid methyl ester
B20233.18 B20233.30
B20233.18EA 46 EUR
B20233.18 B20233.30
Methyl-N-methylanthranilat ≥98%
Methyl-N-methylanthranilat
Purity: 98% CAS No.: 85-91-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 133°(271°F) Refractive Index: 1.5800 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 607217 MDL No.: MFCD00017183
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 256…258 °C
Schmelzpunkt: 17…19 °C
Dichte: 1.130
Flammpunkt: 133 °C (271 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017183
CAS-Nummer: 85-91-6
EINECS: 201-642-6