Methyl-N-methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Methylanthranilsäuremethylester, Dimethylanthranilat, 2-(Methylamino)benzoesäuremethylester, N-Methylanthranilic acid methyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W271802-1KG-K W271802-5KG-K
SIALW271802-1KG-KEA 228 EUR
SIALW271802-1KG-K SIALW271802-5KG-K
Methyl-N-methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Methyl-N-methylanthranilat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Dichte: 1,12 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017183
CAS-Nummer: 85-91-6
EINECS: 201-642-6