Ethyl-2-nitrobenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A19994.14 A19994.22
A19994.14EA 61.8 EUR
A19994.14 A19994.22
Ethyl-2-nitrobenzoat ≥97%
Ethyl-2-nitrobenzoat
Purity: 97% CAS No.: 610-34-4 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 172-174°/18mm Merck Reference: 14,3832 MDL No.: MFCD00014696
Formel: C₉H₉NO₄
Siedepunkt: 172…174 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014696
CAS-Nummer: 610-34-4
EINECS: 210-220-0
Merck Index: 14,3832