Methyl-3-nitrobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Nitrobenzoesäuremethylester
168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 21.9 EUR
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007250
CAS-Nummer: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %