Ethyl-3-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Nitrobenzoesäureethylester
A10626.14
A10626.22
A10626.14EA
45.8
EUR
A10626.14
A10626.22
Ethyl-3-nitrobenzoat ≥98%
Ethyl-3-nitrobenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 618-98-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 297-298°
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00014702
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol Siedepunkt: 297…298 °C Schmelzpunkt: 40…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014702 CAS-Nummer: 618-98-4 EINECS: 210-574-6 |