Ethyl-3-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Nitrobenzoesäureethylester
BTB09265.250
BTB09265.1
CHMPBTB09265.250EA
0
EUR
CHMPBTB09265.250
MAYBBTB09265.1
Ethyl-3-nitrobenzoat
Ethyl-3-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol |
MDL:
MFCD00014702 CAS-Nummer: 618-98-4 EINECS: 210-574-6 |