Ethyl-4-nitrobenzoat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Nitrobenzoesäureethylester
168421000
168425000
168421000.EA
62.7
EUR
168421000.
168425000.
Ethyl-4-nitrobenzoat 99%
Ethyl-4-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,17 g/mol Schmelzpunkt: 56…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007351 CAS-Nummer: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 59 °C |
GC | ≥98.5 % |