Ethyl-4-nitrobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrobenzoesäureethylester
A13398.14
A13398.22
A13398.36
A13398.14EA
22.4
EUR
A13398.14
A13398.22
A13398.36
Ethyl-4-nitrobenzoat ≥98%
Ethyl-4-nitrobenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 99-77-4
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.18
Melting Point: 55-58°
Beilstein Reference: 1912879
Merck Reference: 14,3832
MDL No.: MFCD00007351
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007351 CAS-Nummer: 99-77-4 EINECS: 202-786-2 |