Ethylsalicylat 99+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäureethylester

150490010 150492500 150490250
ACRO150490010EA 78.5 EUR
ACRO150490010 ACRO150492500 ACRO150490250
Ethylsalicylat 99+%
Ethylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2…3 °C
Dichte: 1,128 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002215
CAS-Nummer: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.126 to 1.13
Acid value ≤1 mg KOH/g

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR