Ethylsalicylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W245801-10KG-K W245801-1KG-K W245801-25KG-K
SIALW245801-10KG-KEA 384 EUR
SIALW245801-10KG-K SIALW245801-1KG-K SIALW245801-25KG-K
Ethylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Ethylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002215
CAS-Nummer: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR