Methylsalicylat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Salicylsäuremethylester, Wintergrünöl, Methyl-2-hydroxybenzoat, Gaultherialöl synthetisch, 2-Hydroxybenzoesäuremethylester
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
A10578.0EEA
112
EUR
A10578.0E
A10578.30
A10578.36
Methylsalicylat ≥98%
Methylsalicylat
Purity: 98%
CAS No.: 119-36-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Characteristic
Melting Point: -9°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 971516
Merck Reference: 14,6120
MDL No.: MFCD00002214
Formel:
2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 224 °C Schmelzpunkt: –9 °C Dichte: 1,180 Flammpunkt: 99 °C (210 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002214 CAS-Nummer: 119-36-8 EINECS: 204-317-7 Merck Index: 14,6120 |