Ethyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxybenzoesäureethylester
A15343.14
A15343.22
A15343.36
A15343.14EA
50.9
EUR
A15343.14
A15343.22
A15343.36
Ethyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Ethyl-3-hydroxybenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 7781-98-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 187-188°/31mm
MDL No.: MFCD00002296
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 187…188 °C (31 mmHg) Schmelzpunkt: 72…76 °C Dichte: 1,068 g/cm³ (131 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002296 CAS-Nummer: 7781-98-8 EINECS: 231-951-1 |