Ethyl-3-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxybenzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
251208-100G
251208-25G
SIAL251208-100GEA
60.3
EUR
SIAL251208-100G
SIAL251208-25G
Ethyl-3-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 72…73 °C Dichte: 1,068 g/cm³ (131 °C) |
MDL:
MFCD00002296 CAS-Nummer: 7781-98-8 EINECS: 231-951-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...