Methyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxybenzoesäuremethylester
A14425.14
A14425.22
A14425.36
A14425.14EA
51.6
EUR
A14425.14
A14425.22
A14425.36
Methyl-3-hydroxybenzoat ≥99%
Methyl-3-hydroxybenzoat
Purity: 99%
CAS No.: 19438-10-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 70-72°
Boiling Point: 280-281°/708mm
MDL No.: MFCD00002295
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 280…281 °C (708 mmHg) Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002295 CAS-Nummer: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |