Methyl-3-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
252794-100G
252794-25G
SIAL252794-100GEA
135
EUR
SIAL252794-100G
SIAL252794-25G
Methyl-3-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxybenzoat
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol |
MDL:
MFCD00002295 CAS-Nummer: 19438-10-9 EINECS: 243-071-5 |