Butyl-4-hydroxybenzoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Butylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebutylester
403571000 403575000
ACRO403571000EA 51.9 EUR
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyl-4-hydroxybenzoat 99+%
Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (3,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %