Butyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Butylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebutylester
A14043.22
A14043.30
A14043.22EA
39.4
EUR
A14043.22
A14043.30
Butyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Butyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 99+%
CAS No.: 94-26-8
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 1103741
Merck Reference: 14,1584
MDL No.: MFCD00016478
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194.23 g/mol Siedepunkt: 156…157 °C (3.5 mmHg) Schmelzpunkt: 67…71 °C Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016478 CAS-Nummer: 94-26-8 EINECS: 202-318-7 Merck Index: 13,01583 |