Butyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebutylester
54680-1KG-F 54680-250G-F 54680-50G-F
SIAL54680-1KG-FEA 215 EUR
SIAL54680-1KG-F SIAL54680-250G-F SIAL54680-50G-F
Butyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C (3,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583