Butyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebutylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W220302-1KG W220302-5KG
SIALW220302-1KGEA 113 EUR
SIALW220302-1KG SIALW220302-5KG
Butyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194.23 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C (3.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 73
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR