Methyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
A14289.0B A14289.30 A14289.0I
A14289.0BEA 138 EUR
A14289.0B A14289.30 A14289.0I
Methyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Methyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 99% CAS No.: 99-76-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless pH: 5.8 Melting Point: 125-128° Boiling Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 509801 Merck Reference: 14,6107 MDL No.: MFCD00002352
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: ∼280 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 14,6107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM