Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H5501-1KG H5501-500G H5501-5KG H5501-100G
SIALH5501-1KGEA 196 EUR
SIALH5501-1KG SIALH5501-500G SIALH5501-5KG SIALH5501-100G
Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM