Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W271004-10KG-K
W271004-1KG-K
W271004-5KG-K
SIALW271004-10KG-KEA
780
EUR
SIALW271004-10KG-K
SIALW271004-1KG-K
SIALW271004-5KG-K
Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 125…128 °C Dichte: 1,1208 g/cm³ (137 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002352 CAS-Nummer: 99-76-3 EINECS: 202-785-7 Merck Index: 13,06129 |