Propyl-4-hydroxybenzoat 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester
131590050 131595000 131590025 131591000
ACRO131590050EA 32.9 EUR
ACRO131590050 ACRO131595000 ACRO131590025 ACRO131591000
Propyl-4-hydroxybenzoat 99+%
Propyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002354
CAS-Nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Appearance of solution almost colorless