Propyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
A10180.30EA 45.7 EUR
A10180.30 A10180.0B A10180.0I
Propyl-4-hydroxybenzoat ≥99%
Propyl-4-hydroxybenzoat
Purity: 99+% CAS No.: 94-13-3 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 1103245 Merck Reference: 14,7866 MDL No.: MFCD00002354
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…99 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C (356 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002354
CAS-Nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 14,7866