Propyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5835-100G P5835-500G
SIALP5835-100GEA 110 EUR
SIALP5835-100G SIALP5835-500G
Propyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Propyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002354
CAS-Nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958