Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natrium-4-propoxycarbonylphenoxid, Propylparaben Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester Natriumsalz
1.07428.5000
1.07428.9029
1.07428.5000EA
1020
EUR
1.07428.5000
1.07428.9029
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₁NaO₃ Molecular Weight: 202,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016477 CAS-Nummer: 35285-69-9 EINECS: 252-488-1 |