Diethylphthalat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Phthalsäurediethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester
114520010
114520025
114520250
114520100
ACRO114520010EA
48.8
EUR
ACRO114520010
ACRO114520025
ACRO114520250
ACRO114520100
Diethylphthalat 99%
Diethylphthalat
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222,24 g/mol Siedepunkt: 298…299 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -3 °C Dichte: 1,118 g/cm³ Flammpunkt: 156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009111 CAS-Nummer: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |