Diethylphthalat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phthalsäurediethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester
A17529.0B A17529.0E A17529.30
A17529.0BEA 41.9 EUR
A17529.0B A17529.0E A17529.30
Diethylphthalat ≥99%
Diethylphthalat
Purity: 99% CAS No.: 84-66-2 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Flash Point: 160°(320°F) Refractive Index: 1.5020 Melting Point: -64° Boiling Point: 296-298° Beilstein Reference: 1912500 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00009111
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222,24 g/mol
Siedepunkt: 296…298 °C
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1,118
Flammpunkt: 160 °C (320 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 14,7371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM