Diethylphthalat zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthalsäurediethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäurediethylester
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
8.22323.0100EA 23.1 EUR
8.22323.0100 8.22323.1000 8.22323.2500 8.22323.9025
Diethylphthalat zur Synthese
Diethylphthalat
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222,24 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009111
CAS-Nummer: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM