Dimethylphthalat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthalsäuredimethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
41320-1ML-F 41320-5ML-F
41320-1ML-FEA 44.7 EUR
41320-1ML-F 41320-5ML-F
Dimethylphthalat, Supelco®
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 283,7
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 146
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fe7d3514e30977250597e29f3071d256069bbc6&vid=ff78273bde9dfcf60c645420c85ba4b6e97bd8a8&prid=web&clid=SAPDAM