Dimethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phthalsäuredimethylester, 1,2-Benzoldicarbonsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525081-1L 525081-4L
SIAL525081-1LEA 68.5 EUR
SIAL525081-1L SIAL525081-4L
Dimethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethylphthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 283,7
Schmelzpunkt: 6
Dichte: 1.192 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 146
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008425
CAS-Nummer: 131-11-3
EINECS: 205-011-6
Merck Index: 13,03281