Dimethylterephthalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Terephthalsäuredimethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08177.0100 8.08177.1000 8.08177.2500
8.08177.0100EA 26.9 EUR
8.08177.0100 8.08177.1000 8.08177.2500
Dimethylterephthalat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: 139
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.036 g/l (20 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 282 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C (External MSDS)
Explosion Limit 0.8 - 11.8 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C DIN 51794