2-Cyanbenzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50237.03 H50237.06
H50237.03EA 46.2 EUR
H50237.03 H50237.06
2-Cyanbenzoesäure 96%
2-Cyanbenzoesäure
Purity: 96% CAS No.: 3839-22-3 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD00045796
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Schmelzpunkt: 210…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045796
CAS-Nummer: 3839-22-3