4-Cyanbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C89803-25G C89803-5G
SIALC89803-25GEA 174 EUR
SIALC89803-25G SIALC89803-5G
4-Cyanbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1.382 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002528
CAS-Nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9