Kaliumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoic acid potassium salt
MQ100
290009-1KG 290009-250G
SIAL290009-1KGEA 117 EUR
SIAL290009-1KG SIAL290009-250G
Kaliumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Kaliumbenzoat
Formel: C₇H₅KO₂
Molecular Weight: 160.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013061
CAS-Nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3