Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzoesäure Natriumsalz
109169-25G
109169-1KG
109169-5KG
SIAL109169-25GEA
16.9
EUR
SIAL109169-25G
SIAL109169-1KG
SIAL109169-5KG
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molecular Weight: 144,11 g/mol Schmelzpunkt: 410…430 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...