4-(Dimethylamino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Dimethylaminobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D139459-100G
D139459-25G
SIALD139459-100GEA
99.3
EUR
SIALD139459-100G
SIALD139459-25G
4-(Dimethylamino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 149 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002537 CAS-Nummer: 619-84-1 EINECS: 210-615-8 Merck Index: 13,03259 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...