4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Carbonsäureanilin, PABA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429767-10G 429767-1G
SIAL429767-10GEA 146 EUR
SIAL429767-10G SIAL429767-1G
4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422