3-Amino-p-anissäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20669.06 B20669.14
B20669.06EA 31.9 EUR
B20669.06 B20669.14
3-Amino-p-anissäure ≥98%
3-Amino-p-anissäure
Purity: 98+% CAS No.: 2840-26-8 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 208-210° MDL No.: MFCD00002521
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002521
CAS-Nummer: 2840-26-8
EINECS: 220-634-3