5-Amino-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
694428-1G 694428-5G
SIAL694428-1GEA 51.2 EUR
SIAL694428-1G SIAL694428-5G
5-Amino-m-anissäure, Sigma-Aldrich®
5-Amino-m-anissäure
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
MDL: MFCD07783718
CAS-Nummer: 74165-74-5