4-Amino-o-anissäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
XBX00151.250
XBX00151.1
MAYBXBX00151.250EA
0
EUR
MAYBXBX00151.250
MAYBXBX00151.1
4-Amino-o-anissäure
4-Amino-o-anissäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol |
MDL:
MFCD00114479 CAS-Nummer: 2486-80-8 EINECS: 219-632-5 |