4-Amino-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647624-25G
647624-5G
SIAL647624-25GEA
58.2
EUR
SIAL647624-25G
SIAL647624-5G
4-Amino-o-anissäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-o-anissäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol |
MDL:
MFCD00114479 CAS-Nummer: 2486-80-8 EINECS: 219-632-5 |