4-Amino-m-anissäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06
H28098.03
H28098.06EA
236
EUR
H28098.06
H28098.03
4-Amino-m-anissäure 95%
4-Amino-m-anissäure
Purity: 95%
CAS No.: 2486-69-3
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00016539
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,16 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016539 CAS-Nummer: 2486-69-3 |